Imprimer
Ammonium thiocyanate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35580.K2 35580.K7
35580.K2EA 58.8 EUR
35580.K2 35580.K7
Ammonium thiocyanate solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Ammonium thiocyanate
Molecular Formula: NH4SCN Formula Weight: 76.12 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011428
Formule: NH₄SCN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6