Tétrabutylammonium hydroxyde 0.4 M dans l'eau pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₆H₃₇NO Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009425 Numéro CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear solution |
UV | at 420 nm A: ≤0.15 |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with HCl | 0.37 to 0.43 M |
Bromide (Br) | ≤500 ppm |