Imprimer
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E525-100MLEA 114 EUR
E525-100ML E525-500ML
Magnésium chlorure 1 mol/l (2 N) en solution aqueuse pour les biotechnologies
Magnésium chlorure
Un réactif pour la préparation de cellules compétentes pour la transformation.
  • Nuclease - none detected
Formule: MgCl₂
Poids moléculaire: 95.21 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 715
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivité (1:100) à 25 °C 2000 - 2400 µmhos
Identification RÉUSSITE
Éléments insolubles 0,005%
Nucléases AUCUN