Imprimer
Magnésium chlorure 0.1 N en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC309807.6010 MC309807.5000
PRLSMC309807.6010EA 234 EUR
PRLSMC309807.6010 PRLSMC309807.5000
Magnésium chlorure 0.1 N en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6