Acide chlorhydrique 37% (p/p) dans l'eau , 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HCl Point d'ébullition: 42 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –35 °C Densité: 1,190 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure | 3.23 psi ( 21.1 °C) |
Assay | 36.5 - 38.0 % |
Silver (Ag) | Max. 0.5 ppm |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.5 ppm |
Beryllium (Be) | Max. 0.5 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.5 ppm |
Germanium (Ge) | Max. 0.5 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.5 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.5 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.5 ppm |
Antimony (Sb) | Max. 0.5 ppm |
Tin (Sn) | Max. 0.5 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.5 ppm |
Titanium (Ti) | Max. 0.5 ppm |
Thallium (Tl) | Max. 0.5 ppm |
Vanadium (V) | Max. 0.5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.5 ppm |
Zirconium (Zr) | Max. 0.5 ppm |