Imprimer
Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse, qualité Biotechnologie for biotechnology
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
E506-100MLEA 136 EUR
E506-100ML E506-500ML
Calcium chlorure 1 mol/l en solution aqueuse, qualité Biotechnologie for biotechnology
Calcium chloride solutions
Reagent for the preparation of competent cells for transformation.
Formule: CaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 147.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification RÉUSSITE
Niveau de stérilité RÉUSSITE
Titrage 0,95 - 1,05 M