Imprimer
Baryum chlorure solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
35582.K2 35582.K7
35582.K2EA 103 EUR
35582.K2 35582.K7
Baryum chlorure solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Baryum chlorure
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formule: BaCl₂
Densité: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III