Imprimer
Sodium hydroxyde 0.2 M NaOH (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
343110-2L 343110-500ML
343110-2LEA 205 EUR
343110-2L 343110-500ML
Sodium hydroxyde 0.2 M NaOH (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.1900 - 0.2100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.006 N
Traceable to NIST SRM effective