Imprimer
Sodium hydroxyde 0.04 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC310566.1000 MC310566.6010
PRLSMC310566.1000EA 37.7 EUR
PRLSMC310566.1000 PRLSMC310566.6010
Sodium hydroxyde 0.04 mol/l (0.04 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III