Imprimer

Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

MC302328.0500 MC302328.1000
PRLSMC302328.0500EA 99.6 EUR
PRLSMC302328.0500 PRLSMC302328.1000
Potassium hydroxyde 1 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR