Imprimer
Acide hydrobromique 33% (p/p) dans l'acide acétique glaciale, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromure d'hydrogène, Hydrogène bromure
123180010 123185000 123180025
ACRO123180010EA 204 EUR
ACRO123180010 ACRO123185000 ACRO123180025
Acide hydrobromique 33% (p/p) dans l'acide acétique glaciale, pur
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Poids moléculaire: 80.91 g/mol
Point d'ébullition: -66.7
Point de fusion: -86
Densité: 1.42 g/cm³
Point éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04799
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 % (HBr)
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm