Imprimer
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC310831.1000 MC310831.2500 MC310831.5000 MC310831.9010 MC310831.6010
PRLSMC310831.1000EA 60.2 EUR
PRLSMC310831.1000 PRLSMC310831.2500 PRLSMC310831.5000 PRLSMC310831.9010 PRLSMC310831.6010
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans le methanol
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1992
ADR: 3,II