Imprimer
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Marques : REAGECON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 405 EUR
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Potassium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II