Acide hydrobromique 48% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bromure d'hydrogène, Hydrogène bromure
CAS No.: 10035-10-6
Molecular Formula: HBr
Formula Weight: 80.92
Physical Form: Liquid
Density: 1.490
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to light yellow
Beilstein Reference: 3587158
Merck Reference: 14,4778
UN No.: 1788
MDL No.: MFCD00011323
Formule:
HBr Poids moléculaire: 80.91 g/mol Point d'ébullition: -66.7 Point de fusion: -86 Densité: 1.490 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011323 Numéro CAS: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8 II Indice Merck: 14,4778 |