Imprimer
Acide hydrobromique 48% (p/p) en solution aqueuse , 99,9999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromure d'hydrogène, Hydrogène bromure
10991.AA 10991.AE 10991.AP
10991.AAEA 36.9 EUR
10991.AA 10991.AE 10991.AP
Acide hydrobromique 48% (p/p) en solution aqueuse , 99,9999% (base métaux)
Acide hydrobromique
Purity: 99.9999% CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Appearance: Colourless to faint yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formule: HBr
Poids moléculaire: 80.91 g/mol
Point d'ébullition: -66.7
Point de fusion: -86
Densité: 1.490
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,4778