Imprimer
Acide hydrobromique 48% dans l'eau, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
123170010 123170025
ACRO123170010EA 130 EUR
ACRO123170010 ACRO123170025
Acide hydrobromique 48% dans l'eau, pur
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1,48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage)
Titration with NaOH ≥47 %
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %