Imprimer
Acide hydrobromique 47%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
20208.297EA 149 EUR
20208.297 VWRC20208.460
Acide hydrobromique 47%, GPR RECTAPUR®
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 47 %
Phosphate, Phosphite (as PO4) max 0.002%
Sulphate and sulphite (as SO4) max 0.005%
Heavy metals (as Pb) max 0.001%
Fe (Iron) max 0.0005%