Imprimer
Acide hydrobromique 47%, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromure d'hydrogène, Hydrogène bromure
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
1.00304.0500EA 190 EUR
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
Acide hydrobromique 47%, Supelco®
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Poids moléculaire: 80.91 g/mol
Point d'ébullition: -66.7
Point de fusion: -86
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04799
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid