Imprimer
Acide hydrobromique 47,0 - 49,0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36694.AK 36694.K2 36694.M1
36694.AKEA 74.5 EUR
36694.AK 36694.K2 36694.M1
Acide hydrobromique 47,0 - 49,0% ACS
Acide hydrobromique
CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formule: HBr
Densité: 1,490
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,4778