Potassium permanganate 0.1 M KMnO4 (0.5N) Volumetric, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Permanganate de potassium
Formule:
KMnO₄ Poids moléculaire: 158.03 g/mol Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011364 Numéro CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 Indice Merck: 12,07824 |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |