Acide p-toluènesulfonique 12% dans l'acide acétique, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₈O₃S Point éclair: 41 °C |
Numéro CAS:
104-15-4 EINECS: 203-180-0 UN: 2920 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow to pink Solution |
Titration with NaOH | 11 to 13 % |
Melting point | 84 to 88 °C |
GC | ≥97.5 % |