Imprimer
Potassium iodure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC300656.1000 MC300656.5000
PRLSMC300656.1000EA 48.7 EUR
PRLSMC300656.1000 PRLSMC300656.5000
Potassium iodure 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Potassium iodure
Formule: Kl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4