Acide méthanesulfonique ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
CH₃SO₃H Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007518 Numéro CAS: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -60 °C |
Density | 1.35 g/cm3 (20 °C) |