Imprimer
Acide méthanesulfonique 70% ≥70%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A17803.AE A17803.AP A17803.0F
A17803.AEEA 31 EUR
A17803.AE A17803.AP A17803.0F
Acide méthanesulfonique 70% ≥70%
Acide méthanesulfonique
CAS No.: 75-75-2 Molecular Formula: CH3SO3H Formula Weight: 96.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Merck Reference: 14,5954 MDL No.: MFCD00007518
Formule: CH₃SO₃H
Poids moléculaire: 96.11 g/mol
Point d'ébullition: 217
Point de fusion: 20
Densité: 1.320
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,5954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM