Imprimer
Méthanolate de sodium 30% dans le methanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium méthylate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9020 8.18194.9025 8.18194.9028 8.18194.9030 8.18194.9045 8.18194.9050 8.18194.9150 8.18194.9200
8.18194.0100EA 25.9 EUR
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9020 8.18194.9025 8.18194.9028 8.18194.9030 8.18194.9045 8.18194.9050 8.18194.9150 8.18194.9200
Méthanolate de sodium 30% dans le methanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
Poids moléculaire: 54.02 g/mol
Point de fusion: 127
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 (8) III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol