Imprimer
Méthanolate de sodium ∼30% (p/p) dans le methanol
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium méthylate
B21872.APEA 39.2 EUR
B21872.AP B21872.0F
Méthanolate de sodium ∼30% (p/p) dans le methanol
Méthanolate de sodium
Formule: CH₃NaO
Poids moléculaire: 54,02 g/mol
Point d'ébullition: 93 °C
Point de fusion: <6 °C
Densité: 0,969
Point éclair: 16 °C (61 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3,III