Imprimer

Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MC306760.0500 MC306760.1000 MC306760.5000 MC306760.6010 MC306760.9010
PRLSMC306760.0500EA 42.3 EUR
PRLSMC306760.0500 PRLSMC306760.1000 PRLSMC306760.5000 PRLSMC306760.6010 PRLSMC306760.9010
Acide sulfurique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR