Propanol-2 ≥70% (v/v), SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthylcarbinol
, Alcool isopropylique
, IPA
, Isopropanol
Formule:
(CH₃)₂CHOH Poids moléculaire: 60,1 g/mol Densité: 0,8…0.92 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011674 Numéro CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3, |