Imprimer
Acide sulfurique solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35651.K2 35651.M4
35651.K2EA 45.8 EUR
35651.K2 35651.M4
Acide sulfurique solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Acide sulfurique
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00064589
Formule: H₂SO₄
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II