Imprimer
Diméthylamine 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22033.1000 8.22033.2500 8.22033.9022 8.22033.9050
8.22033.1000EA 33.1 EUR
8.22033.1000 8.22033.2500 8.22033.9022 8.22033.9050
Diméthylamine 40% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diméthylamine
Formule: C₂H₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 °C
Boiling Point 51 - 100 °C
Vapor Pressure 263 hPa (20 °C)
Flash Point -18.5 °C
Refractive Index 1.37 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 12.3 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O)
Ignition Point 415 °C