Acide chlorhydrique 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® solution volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
Formule:
HCl Poids moléculaire: 36.46 g/mol Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Titer | 3.984 - 4.016 mol/l |
Traçable selon NIST | Confirmé |