Imprimer
Acide glycolique ≥70%, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14662.1000 8.14662.5000 8.14662.9250 8.14662.9026
8.14662.1000EA 184 EUR
8.14662.1000 8.14662.5000 8.14662.9250 8.14662.9026
Acide glycolique ≥70%, Sigma-Aldrich®
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Densité: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 27.5 hPa (25 °C)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material