Imprimer
Acide glycolique 70% ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14186.1000 8.14186.9025 8.14186.9250
8.14186.1000EA 62 EUR
8.14186.1000 8.14186.9025 8.14186.9250
Acide glycolique 70% ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Poids moléculaire: 76.05 g/mol
Point d'ébullition: 266
Densité: 1.262 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,04511
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 10 °C
Boiling Point 112 °C (1013 hPa)
Density 1.262 g/cm3 (20 °C)
pH 0.1 (H2O, 25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material