Acide glycolique ∼66 - 70% en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Flash Point: None
Refractive Index: 1.411
Odour: Sweet
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004312
Formule:
C₂H₄O₃ Point d'ébullition: 112 °C Densité: 1,270 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004312 Numéro CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8,II Indice Merck: 14,4498 |