Imprimer
Acide glycolique 70% 70%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
411030010 411032500 411030250
ACRO411030010EA 50.6 EUR
ACRO411030010 ACRO411032500 ACRO411030250
Acide glycolique 70% 70%
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1,27 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light amber Solution
Titration with NaOH 65 to 72 % w/w
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)