Imprimer
Acide chlorhydrique 2.0 M HCl (2.0N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 85 EUR
35327-1L 35327-10L-VP
Acide chlorhydrique 2.0 M HCl (2.0N) solution volumétrique, Fluka™
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36.46 g/mol
Densité: 1.04 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective