Imprimer
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC240305.1000 MC240305.2000 MC240305.5000 MC240305.9010 MC240305.9020 MC240305.5010
PRLSMC240305.1000EA 37.4 EUR
PRLSMC240305.1000 PRLSMC240305.2000 PRLSMC240305.5000 PRLSMC240305.9010 PRLSMC240305.9020 PRLSMC240305.5010
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II