Imprimer
Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MC307904.6010 MC307904.9010 MC307904.9020
MC307904.6010EA 172 EUR
MC307904.6010 PRLSMC307904.9010 PRLSMC307904.9020
Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II