Acide chlorhydrique 0.5 M HCl (0.5N) solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
HCl Point d'ébullition: >100 °C (1,013 hPa) Point de fusion: 0 °C Densité: 1,010 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Assay | 0.4900 - 0.5100 N |
Traceable to NIST SRM | effective |