Imprimer
Acide acétique 60%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
1.37034.9025 1.37034.9950
1.37034.9025EA 958 EUR
1.37034.9025 1.37034.9950
Acide acétique 60%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM