Imprimer

Acide chlorhydrique 0.04 mol/l (0.04 N)

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

MC307586.5000 MC307586.9010 MC307586.9020 MC307586.460
PRLSMC307586.5000EA 127 EUR
PRLSMC307586.5000 PRLSMC307586.9010 PRLSMC307586.9020 PRLSMC307586.460
Acide chlorhydrique 0.04 mol/l (0.04 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR