Imprimer
Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N)
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC303775.2000 MC303775.5000
PRLSMC303775.2000EA 48.2 EUR
PRLSMC303775.2000 PRLSMC303775.5000
Acide chlorhydrique 0.02 mol/l (0.02 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III