Imprimer
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse, Qualité Biotechnologie
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Guanidine chlorhydrate
M113-4LEA 2010 EUR
M113-4L
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse, Qualité Biotechnologie
Guanidinium chlorure
Une solution concentrée préparée avec de la poudre de qualité biotechnologie pour une utilisation aisée dans les procédures de purification des acides nucléiques et des protéines.
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Poids moléculaire: 95,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Protease none detected