Guanidinium chlorure solution 6 M, GenAR® pour les biotechnologies, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Guanidine chlorhydrate
Formule:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Poids moléculaire: 95,53 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013026 Numéro CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 |
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product | |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | |
Appearance (clear, colorless liquid) | Passes Test |
Cyanide (CN) | Passes Test |
Heavy Metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Identification (by FTIR) | Passes Test |
ACS - Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Molarity (by titrimetry) | 5.8 - 6.2 |
pH (1:10 dilution) | 4.5 - 6.5 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 260 nm | ≤0.1 |