EDTA sel disodique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070672 Numéro CAS: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |