Imprimer
EDTA sel disodique solution standardisée 0.0575 M (0.115N) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Idranal III, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique, Acide edetique sel disodique, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique
39782.K2 39782.K7
39782.K2EA 51.7 EUR
39782.K2 39782.K7
EDTA sel disodique solution standardisée 0.0575 M (0.115N) en solution aqueuse
EDTA sel disodique
CAS No.: 139-33-3 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 Formula Weight: 336.22 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00070672
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Poids moléculaire: 336.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Indice Merck: 12,03556