Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,5-Pentanedial, Glutaral
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₈O₂ Poids moléculaire: 100.12 g/mol Point d'ébullition: 188 Point de fusion: -10 Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007025 Numéro CAS: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 (6.1) II Indice Merck: 13,04485 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -33 °C |
Boiling Point | 100.7 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 22 hPa (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.1 - 4.5 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 395 °C |
Viscosity kinematic | 12.75 mm2/s (25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |