Imprimer
Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse, qualité Réactif
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,5-Pentanedial, Glutaral
0875-100MLEA 67 EUR
0875-100ML 0875-500ML
Glutaraldéhyde 50% en solution aqueuse, qualité Réactif
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 188
Point de fusion: -10
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,04485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Range >95 °C
Color (APHA) ≤100
Glutaraldehyde 50 – 51.5%
Methanol ≤1%
pH at 25 °C ≤5
Solidification range ≥–20 °C
Specific gravity 1.125 – 1.135