Imprimer
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,5-Pentanedial, Glutaral
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025 8.20603.9030 8.20603.9210
8.20603.0100EA 28.3 EUR
8.20603.0100 8.20603.1000 8.20603.2500 8.20603.9025 8.20603.9030 8.20603.9210
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 188
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Indice Merck: 13,04485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Boiling Point 100.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (20 °C)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material