Imprimer
Acide acétique 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide éthanoïque
1.37035.9950EA 0 EUR
1.37035.9950 1.37035.2500 1.37035.9025
Acide acétique 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg